Kluczowe dokumenty
SAB2104804
Sigma-Aldrich
Anti-FOLR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FBP, Anti-FOLR, Anti-FR-α, Anti-MOv18
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, rat, human, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLR1(2348)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FOLR1
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów folianowych. Członkowie tej rodziny genów wiążą kwas foliowy i jego zredukowane pochodne oraz transportują 5-metylotetrahydrofolian do komórek. Produktem tego genu jest wydzielane białko, które albo anc
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HFYFPTVLCNEIWTHSYKVSNYSRGSGRCIQMWFDPAQGNPNEEVARF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyuan Lin et al.
Aging and disease, 13(5), 1471-1487 (2022-10-04)
Excessive sodium fluoride (NaF) intake interferes with reproductive function in humans and animals; however, strategies to prevent these effects are still underexplored. Here, we showed that in vivo and in vitro supplementation of folic acid (FA) efficaciously improved the quality