Kluczowe dokumenty
SAB5701437
Sigma-Aldrich
Anty-HE4/WFDC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WFDC2(10406)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny domen WFDC. Domena WFDC lub motyw WAP Signature zawiera osiem cystein tworzących cztery wiązania dwusiarczkowe w rdzeniu białka i działa jako inhibitor proteazy u wielu członków rodziny. Gen ten ulega ekspresji w komórkach nabłonka płuc, a także stwierdzono jego ekspresję w niektórych nowotworach jajnika. Kodowane białko jest małym białkiem wydzielniczym, które może być zaangażowane w dojrzewanie plemników. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HE4/WFDC2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)