Merck
SAB4200793
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwkokwasowi foliowemu, mysie monoklonalne
clone VP-52, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-FA, Anty-pteroilo-L-glutaminian, Antyfolacyna, Antyfolian, AntywitaminaB9, AntywitaminaBc, AntywitaminaM, Kwas anty-N-(4-{[(2-amino-4-okso-1,4-dihydropterydyn-6-ylo)metylo]amino}benzoilo)-L-glutaminowy, Kwas anty-pteroilo-L-glutaminowy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VP-52, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 3 μg/mL folic acid conjugated to a carrier for coating
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy) i witamina B12 (kobalamina) są niezbędnymi składnikami dla prawidłowego wzrostu komórek ssaków. Normalny zakres stężenia kwasu foliowego w surowicy wynosi 3-16 ng/ml, a witaminy B12 0,2-0,9 ng/ml. Kwas foliowy odgrywa ważną rolę w metabolizmie komórkowym, działając jako kofaktor w metabolizmie jednowęglowym do syntezy DNA i RNA, a także biosyntezy nukleotydów i aminokwasów. Brak folianów lub kwasu foliowego w diecie może prowadzić do niedoboru kwasu foliowego i skutkować wieloma problemami zdrowotnymi, w tym niedokrwistością makrocytarną, podwyższonym poziomem homocysteiny w osoczu, chorobami układu krążenia, wadami wrodzonymi, rakotwórczością, osłabieniem mięśni i trudnościami w chodzeniu.2 Niedobory te mogą pojawić się u kobiet w ciąży, alkoholików, osób, których dieta nie zawiera surowych owoców i warzyw oraz osób ze strukturalnymi lub funkcjonalnymi uszkodzeniami jelita cienkiego. Witamina B12 i kwas foliowy są ze sobą metabolicznie powiązane.
W przypadku braku witaminy B12, 5MTHFA nie może zostać przekształcony w kwas tetrahydrofoliowy i wejść do puli metabolicznej akceptorów fragmentów 1-węglowych. Ponieważ jest to jedyny znany szlak metaboliczny obejmujący 5MTHFA u ludzi, niedobór witaminy B12 spowoduje zmniejszenie dostępności innych pochodnych kwasu foliowego wymaganych do różnych szlaków biosyntezy, w tym syntetazy tymidylanowej, enzymu niezbędnego do syntezy DNA. Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego są najczęstszymi przyczynami niedokrwistości megaloblastycznej, nieprawidłowej hemopoezy, zakłóceń w utrzymaniu prawidłowej tkanki nerwowej oraz ogólnych zaburzeń wychwytu i funkcji wewnątrzkomórkowych u ludzi. Jest ona hematologicznie i klinicznie nierozróżnialna, dlatego konieczne jest określenie poziomu witaminy B12 w surowicy i kwasu foliowego w surowicy i czerwonych krwinkach w celu ustalenia etiologii niedokrwistości megaloblastycznej i odpowiedniego leczenia.
Monoclonal Anti-Folic acid rozpoznaje kwas foliowy i epitop obecny zarówno na biologicznie aktywnym analogu 5MTHFA, jak i kwasie foliowym. Przeciwciało reaguje z kwasem foliowym lub 5MTHFA w stanie wolnym lub związanym z nośnikiem, takim jak KLH lub BSA. Przeciwciało wiąże folian w ludzkim osoczu i surowicy (gdy jest związany z endogennym spoiwem folianowym). Przeciwciało nie reaguje krzyżowo z kwasem tetrahydrofoliowym (THFA), kwasem folinowym (FNA), kwasem dihydrofoliowym (FAH2, czynnikiem citrovorum, leukoworyną).
Immunogen
Kwas 5-metylotetrahydrofoliowy (5MTHFA) sprzężony z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym ELISA i Immunobloting.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intestinal absorption and malabsorption of folates.
C H Halsted
Annual review of medicine, 31, 79-87 (1980-01-01)
Seong Y Hwang et al.
Journal of cellular physiology, 233(2), 736-747 (2017-05-05)
Folic acid, a water soluble B vitamin, plays an important role in cellular metabolic activities, such as functioning as a cofactor in one-carbon metabolism for DNA and RNA synthesis as well as nucleotide and amino acid biosynthesis in the body.
Giuseppe Destito et al.
Chemistry & biology, 14(10), 1152-1162 (2007-10-27)
Cowpea mosaic virus (CPMV) is a well-characterized nanoparticle that has been used for a variety of nanobiotechnology applications. CPMV interacts with several mammalian cell lines and tissues in vivo. To overcome natural CPMV targeting and redirect CPMV particles to cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200793-100UL4061838029447