AB1534SP
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
BDNF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDNF(627)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: 1-10 μg/mL. BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4°C. BDNF migrates as 18 kDa, with a homodimer at ~27-30 kDa.
ELISA (one-site): 1-10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3