SYND681922
Synthware™ distillation distribution adapter with vacuum hose connection
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware D681922, radialny odbiornik destylacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D681922
Opis ogólny
Konstrukcja typu krowiego z trzema odbiornikami oddalonymi od siebie o 40°. Kąt 105° między górnym złączem zewnętrznym a dolnym złączem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)