Merck
918962
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5000, PDLA average Mn 50000
Synonim(y):
Biodegradowalny, Dostarczanie leków, Kopolimer blokowy, PEG-PLA, PLLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
About This Item
Wzór liniowy:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PDLA average Mn 50,000 (by NMR)
PDLA average Mn 50000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5000
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Blok eteru metylowego poli(glikolu etylenowego) i poli(D,L-laktydu ) to amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLA. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cynthia Griggins et al.
HEC forum : an interdisciplinary journal on hospitals' ethical and legal issues, 23(1), 43-56 (2010-12-21)
This essay describes and critically evaluates a co-operative educational program to train Ugandan health care workers in bioethics. It describes one "bottom-up" effort, a week-long intensive workshop in bioethics provided by the authors to health care professionals in a developing
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these