Kluczowe dokumenty
908517
Poly(D,L-lactide-b-glycolide) lactide:glycolide 50:50
amine terminated, average Mn 5,000
Synonim(y):
NH2 PLGA, PLGA-NH2, Amino-PLGA, AminoPLGA, PLGA z funkcjonalizacją aminową
About This Item
Wzór liniowy:
C2H7N2(C3H4O2)x(C2H2O2)yH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder or chunks
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Biokompatybilny i biodegradowalny polimer może być stosowany do tworzenia nanocząstek do dostarczania leków. Aminowa grupa funkcyjna umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, co pozwala na wykorzystanie tego materiału w takich zastosowaniach, jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Yihan Xu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1692-1716 (2016-04-22)
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymers have been broadly used in controlled drug release applications. Because these polymers are biodegradable, they provide an attractive option for drug delivery vehicles. There are a variety of material, processing, and physiological factors that impact
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
908517-100MG |