Kluczowe dokumenty
189464
Poly(ethylene oxide)
average MV 4,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonim(y):
Tlenek polietylenu
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene oxide), average Mv ~4,000,000 (nominal), contains <1000 ppm BHT as inhibitor
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mv ~4,000,000 (nominal)
zawiera
<1000 ppm BHT as inhibitor
100-1000 ppm BHT as inhibitor
lepkość
1,650-5,500 cP, 1 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
Tm 65 °C
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- bromine combines with PEO in controlled release,
- carboxymethyl dextran and carechol tannis form complexes with PEO to act as adhesives,
- copolymer of methyl vinyl ether and maleic anhydride form complex with PEO for its use in microencapsulation of non aqueous inks.
Industrially, PEO may be used to modify bituminous emulsion in paving compositions and as a dispersant for calamine lotion.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
189464-250G | 4061838759221 |
189464-500G | 4061838759238 |
189464-5G | 4061838053541 |