372773
Poly(ethylene oxide)
average Mv 400,000 (nominal), powder
Synonim(y):
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mv 400,000 (nominal)
zawiera
200-500 ppm BHT as inhibitor
lepkość
2,250-4,500 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
Tm 65 °C
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
hydroxyl
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films