Kluczowe dokumenty
372803
Poly(ethylene oxide)
average MV 2,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonim(y):
Tlenek polietylenu
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene oxide), average Mv ~2,000,000 (nominal), powder
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mv ~2,000,000 (nominal)
zawiera
200-500 ppm BHT as inhibitor
lepkość
2,000-4,000 cP, 2 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?