Merck
908525
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-b-glycolide) lactide:glycolide 75:25
amine (dihydrazide) terminated, average Mn 12,000
Synonim(y):
NH2 PLGA, PLGA-NH2, Amino-PLGA, AminoPLGA, PLGA z funkcjonalizacją aminową
About This Item
Wzór liniowy:
C2H7N2(C3H4O2)x(C2H2O2)yH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or chunks
proporcje
lactide:glycolide 75:25
masa cząsteczkowa
average Mn 12,000
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biokompatybilny i biodegradowalny polimer może być stosowany do tworzenia nanocząstek do dostarczania leków. Aminowa grupa funkcyjna na końcu łańcucha umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, co pozwala na wykorzystanie tego materiału w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yihan Xu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1692-1716 (2016-04-22)
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymers have been broadly used in controlled drug release applications. Because these polymers are biodegradable, they provide an attractive option for drug delivery vehicles. There are a variety of material, processing, and physiological factors that impact
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.