Merck
900662
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)(85/15)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid
5k-13k
Synonim(y):
Diblokowy kopolimer kwasu karboksylowego PLGA-PEG, PLGA-PEG, PLGA-PEG-COOH, PLGA-b-PEG
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH(CH3)COO)x(CH2COO)y(CH2CH2O)nH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Biokompatybilny, amfifilowy kopolimer blokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku poli(laktydu-co-glikolidu) (PLGA), sfunkcjonalizowanego końcowym kwasem karboksylowym. Materiały te zostały wykorzystane w formulacjach o kontrolowanym uwalnianiu i nanocząsteczkach do zastosowań związanych z dostarczaniem leków. Dobrze zdefiniowane materiały o różnych właściwościach można przygotować poprzez kontrolowanie względnej długości każdego bloku polimerowego. Dodatkowo, stosunek laktydu do glikolidu może być regulowany w celu kontrolowania szybkości degradacji. Terminacja kwasem karboksylowym pozwala na łatwą dalszą modyfikację chemiczną tych materiałów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miles A Miller et al.
Nature communications, 6, 8692-8692 (2015-10-28)
Therapeutic nanoparticles (TNPs) aim to deliver drugs more safely and effectively to cancers, yet clinical results have been unpredictable owing to limited in vivo understanding. Here we use single-cell imaging of intratumoral TNP pharmacokinetics and pharmacodynamics to better comprehend their
Jijin Gu et al.
Molecular pharmaceutics, 12(8), 2889-2903 (2015-06-24)
The goal of this study was to develop and characterize a novel intravaginal film platform for targeted delivery of small interfering RNA (siRNA)-loaded nanoparticles (NP) to dendritic cells as a potential gene therapy for the prevention of sexually transmitted human
Soroush Ardekani et al.
Scientific reports, 5, 16258-16258 (2015-11-21)
Nitroglycerin (NTG) markedly enhances nitric oxide (NO) bioavailability. However, its ability to mimic the anti-inflammatory properties of NO remains unknown. Here, we examined whether NTG can suppress endothelial cell (EC) activation during inflammation and developed NTG nanoformulation to simultaneously amplify