MP8350105
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Polecane produkty
Materiały
silicon membrane
opis
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
opakowanie
pkg of 5 pieces
rozmiar
10 mm × 10 mm
grubość
350 μm
wielkość porów
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
kompatybilność
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)