Kluczowe dokumenty
SYNA301410
8629 adapter wlotu/wylotu gazu
joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware A301410, adapter gazu obojętnego, adapter próżniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/10
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
A301410
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter wlotu/wylotu gazu 8629 służy do ułatwienia wprowadzania i usuwania gazów w różnych systemach. Złącze ma rozmiar 14/10, a przyłącze węża ma średnicę zewnętrzną 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)