Key Documents
SYNA391420
Synthware transfer valve adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A391420, transfer adapter with valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A391420
Opis ogólny
The 0-4 mm high vacuum valves have two Viton® O-rings on the shaft and an integral PTFE O-ring on the tip.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)