Kluczowe dokumenty
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
Synonim(y):
butelka z zakraplaczem, butelki z zakraplaczem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck19/22
opakowanie
pack of 1 ea
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)