Kluczowe dokumenty
Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Synonim(y):
231720965
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Wys. × śr.
75 mm × 12.25 mm
pojemność
7 mL
rozmiar ścianki
0.55 mm
Opis ogólny
with straight rim
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)