Kluczowe dokumenty
26222-U
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
750SNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22 ga (blunt tip)
Właściwości
needle type SN (special needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80865
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
0.5 mL
kompatybilność
for use with HPLC valves
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)