Z568155
Wilmad® low pressure/vacuum NMR tube (LPV)
frequency 600 MHz, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 535-LPV-7
Parametry
600 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
6 μm
koncentryczność
13 μm
Średnica
5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.7 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features:
- Greaseless PTFE piston provides a 100% contamination-free seal. Axial symmetric design guarantees its application in spinning experiments.
- Economical. reliable
CAUTION: Due to the nature of glass, Extreme Caution should be exercised when using at elevated or reduced pressures as performance of tubes under pressure or vacuum cannot be guaranteed. Adequate safety shielding should always be used when working in these conditions.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568155-1EA | 4061832800493 |