Dünnschichtchromatographie
Test November 1, Teil 2
Die Dünnschichtchromatographie (TLC) ist eine auf Affinität basierende Methode zur Trennung von Verbindungen in einem Gemisch. Die TLC ist eine äußerst vielseitige Trennmethode, die sowohl für die qualitative als auch für die quantitative Analyse von Proben eingesetzt wird. Mit der TLC kann praktisch jede Substanzklasse analysiert werden, einschließlich Pestizide, Steroide, Alkaloide, Lipide, Nukleotide, Glykoside, Kohlenhydrate und Fettsäuren.
Besondere Kategorien
Wählen Sie zwischen klassischen TLC-Platten mit Siliziumdioxid-, Aluminium-, Glas- und Kunststoffrückseite sowie HPTLC-Platten, MS-Grade TLC- und HPTLC-Platten und PLC-Platten.
Erzielen Sie präzise Trennungen mit unserer umfangreichen HPLC-Säulensammlung. Verbessern Sie Retention, Auflösung und Selektivität. Bestellen Sie noch heute.
Ihre Lösungsmittelquelle: Finden Sie mit den Marken Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC® das richtige Lösungsmittel für analytische, labortechnische & biopharmazeutische Anwendungen. Online bestellen.
Eine breite Palette von Säuren abdecken: Supelco® für die Analyse, Sigma-Aldrich® für Labore, SAFC® für die Biopharma. Maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse.
Bei der TLC ist die stationäre Phase eine dünne Schicht aus adsorbierendem Material, in der Regel Kieselgel oder Aluminiumoxid, die auf eine inerte Plattenoberfläche (in der Regel Glas, Kunststoff oder Aluminium) aufgetragen wird. Die Probe wird auf ein Ende der TLC-Platte getupft und senkrecht in eine geschlossene Kammer mit einem organischen Lösungsmittel (mobile Phase) gestellt. Die mobile Phase wandert durch Kapillarkräfte die Platte hinauf, und die Probenbestandteile wandern je nach ihrer unterschiedlichen Affinität für die stationäre und die mobile Phase unterschiedlich weit. Wenn das Lösungsmittel den oberen Rand der Platte erreicht hat, wird die Platte aus der Entwicklungskammer genommen und getrocknet. Die getrennten Komponenten erscheinen als Flecken auf der Platte, und der Retentionsfaktor (Rf) jeder Komponente wird bestimmt.
TLC-Verfahren und Prinzipien
TLC basiert auf dem klassischen Chromatographie-Prinzip, bei dem Mischungskomponenten zwischen einer festen stationären Phase und einer flüssigen mobilen Phase durch unterschiedliche Affinitäten zwischen den beiden Phasen getrennt werden.
TLC-Retentionsfaktor (Rf)
Der Retentionsfaktor (Rf) wird verwendet, um die Bewegung von Verbindungen auf der TLC-Platte zu messen. Rf ist definiert als die von einer einzelnen Komponente zurückgelegte Strecke geteilt durch die vom Lösungsmittel zurückgelegte Gesamtstrecke. Sein Wert liegt immer zwischen null und eins.
Rf = | Verfahrene Strecke pro Komponente |
Weg durch das Lösungsmittel |
Im Allgemeinen gilt: Je stärker eine Verbindung an das Adsorptionsmittel der stationären Phase bindet, desto langsamer wandert sie auf der TLC-Platte. Da TLC-Adsorptionsmittel in der Regel polar sind, wandern unpolare Verbindungen tendenziell schneller die Platte hinauf, was zu höheren Rf-Werten führt, während polare Verbindungen eher langsam wandern und niedrigere Rf-Werte aufweisen.
Anwendungen der TLC
Die TLC wird in vielen Industriezweigen und Forschungsbereichen eingesetzt, z. B. in der Pharmazie, bei klinischen Tests, in der Umwelttoxikologie, bei der Analyse von Lebensmitteln, Wasser und Pestiziden sowie in der Kosmetik. Zu den typischen Anwendungen der TLC gehören:
- Analyse von Arzneimittelrückständen und Antibiotika in Lebensmitteln und Umweltproben
- Identifizierung und Quantifizierung von Farbstoffen, Inhaltsstoffen, Konservierungsmitteln und Süßungsmitteln in Lebensmitteln und kosmetischen Produkten
- Qualitätskontrolle und Reinheitsprüfung von pharmazeutischen Formulierungen
- Schnelles Screening mit hohem Durchsatz vor der HPLC
- Untersuchung chemischer Reaktionen auf Vollständigkeit
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Thin layer chromatography
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets
- Alle sehen (6)
Verwandte Protokolle
- What causes a dissolved mixture to separate when applied to a TLC plate? The thin-layer chromatography process relies on capillary forces. During development of the chromatogram, the mixture of substances is first transported by the mobile phase, then resides on the stationary phase for a while, and is carried along again.
- Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
- Alle sehen (15)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail custserv@sial.com
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto.
Sie haben kein Konto?