Z169625
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
Lampa ultrafioletowa serii E
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
moc wyjściowa
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informacje prawne
część zamienna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
Protokoły
Separation of EDTA
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Oddzielanie kwasu fumarowego; kwasu szczawiowego; kwasu cytrynowego
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product