Kluczowe dokumenty
Z169463
Supelco
Spectroline® E-Series lamp bulb
shortwave, output6 W
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
moc wyjściowa
6 W
Zastosowanie
Żarówka Spectroline E-Series została użyta do oświetlenia roztworu dibromku trans-bis(trimetyloamoniowo-heksyloksy)azobenzenu w celu wytworzenia roztworu jego izomeru cis† .
Informacje prawne
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
F Pierce Hubbard et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(9), 4819-4829 (2007-03-27)
We report light and small-angle neutron scattering measurements that characterize microstructures formed in aqueous surfactant solutions (up to 1.0 wt % surfactant) containing mixtures of sodium dodecyl sulfate (SDS) and the light-sensitive bolaform surfactant, bis(trimethylammoniumhexyloxy)azobenzene dibromide (BTHA) as a function
Photocrosslinkable modified vegetable oil based resin for wood surface coating application
Mahendran, Arunjunai Raj, et al.
Progress in Organic Coatings, 74, 697-704 (2012)