Kluczowe dokumenty
Z169609
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
TM=["Spectroline"] Lampa ultrafioletowa serii E
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
moc wyjściowa
(This product is supplied with an EU plug)
4 W
Opis ogólny
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informacje prawne
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
część zamienna
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
Protokoły
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Oddzielanie kwasu fumarowego; kwasu szczawiowego; kwasu cytrynowego
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Zobacz wszystko