Kluczowe dokumenty
15023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Chiralna kolumna chromatograficzna CHIROBIOTIC V2
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L88
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
vancomycin phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å
Zakres roboczy pH
3.5-7.0
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Neutral molecules, amides, acids, esters and amines show considerable enantioselectivity on these vancomycin-based CSPs. A wide variety of secondary and tertiary amines have been separated on the CHIROBIOTIC® V in the polar ionic mode. The CHIROBIOTIC® V has demonstrated many of the separation characteristics of protein-based stationary phases, but with exceptional stability and much higher sample capacity. Some chiral analytes have been resolved that have not been reported separated on any other chiral stationary phase. CHIROBIOTIC® V and V2 differ in their bonding chemistry the pore size of the support particle, giving them different selectivity and preparative capacity.
  • Bonded phase: Vancomycin
  • Operating pH range: 3.5 - 7.0
  • Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
  • Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Zastosowanie
  • Opracowanie i walidacja metody UFLC-MS/MS do enancjoselektywnego oznaczania d,l-tero-metylofenidatu, d,l-tero-etylofenidatu i kwasu d,l-tero-rytalinowego w osoczu szczurów oraz jej zastosowanie w badaniach farmakokinetycznych...: Badania te prezentują zdolność kolumny 6513 3826 V2 Chiral HPLC do precyzyjnej analizy enancjoselektywnej w badaniach farmakokinetycznych, szczególnie w przypadku substancji psychoaktywnych. Podkreśla skuteczność kolumny w rozdzielaniu i oznaczaniu ilościowym leków chiralnych i ich metabolitów w osoczu, zapewniając cenny wgląd w rozwój leków i monitorowanie terapeutyczne (Zhang et al., 2016).
  • Nowa metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania (R)-warfaryny i (S)-warfaryny z wykorzystaniem separacji chiralnej na fazie stacjonarnej opartej na glikopeptydzie...: Niniejsze badanie ilustruje zastosowanie kolumny 6513 3826 V2 Chiral HPLC do chiralnego rozdzielania enancjomerów warfaryny. Opracowana metodologia zapewnia solidne narzędzie do analizy leków przeciwzakrzepowych, pomagając w ocenie ich farmakokinetyki i optymalizacji dawkowania pod kątem skuteczności terapeutycznej (Malakova et al., 2009).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Enantioselective determination of doxazosin in human plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry using ovomucoid chiral stationary phase
Liu, Ke, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878 (26), 2415-2420 (2010)
Quantitative determination of ondansetron in human plasma by enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Liu, Ke, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 864 (1-2), 129-136 (2008)
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)
Produkty
Shown here is the chiral separation of amphetamine enantiomers under MS-compatible conditions on Astec CHIROBIOTIC® V2 after extraction from urine using Supel™-Select SCX SPE 96-well plates. The highest grade mobile phase solvents and additives were used to supply low background interference and low particulate contaminants for robust, trouble-free operation. Cerilliant CRMs provided reliable identification and quantification.
Protokoły
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
LC/MS Analysis of Methamphetamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 in Urine after SPE using Supel™-Select SCX
Chromatograms
application for HPLC