Kluczowe dokumenty
15018AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Chiralna kolumna chromatograficzna CHIROBIOTIC V2
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L88
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
vancomycin phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å
Zakres roboczy pH
3.5-7.0
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Neutral molecules, amides, acids, esters and amines show considerable enantioselectivity on these vancomycin-based CSPs. A wide variety of secondary and tertiary amines have been separated on the CHIROBIOTIC® V in the polar ionic mode. The CHIROBIOTIC® V has demonstrated many of the separation characteristics of protein-based stationary phases, but with exceptional stability and much higher sample capacity. Some chiral analytes have been resolved that have not been reported separated on any other chiral stationary phase. CHIROBIOTIC® V and V2 differ in their bonding chemistry the pore size of the support particle, giving them different selectivity and preparative capacity.
  • Bonded phase: Vancomycin
  • Operating pH range: 3.5 - 7.0
  • Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
  • Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Zastosowanie
  • Opracowanie i walidacja metody UFLC-MS/MS do enancjoselektywnego oznaczania d,l-tero-metylofenidatu, d,l-tero-etylofenidatu i kwasu d,l-tero-rytalinowego w osoczu szczurów oraz jej zastosowanie do badań farmakokinetycznych...: Badanie to podkreśla zastosowanie chiralnej kolumny HPLC 6513 3826 V2 w ocenie farmakokinetycznej leków chiralnych, demonstrując jej użyteczność w dokładnej i wydajnej separacji chiralnej dla chemii analitycznej w badaniach farmakologicznych (Zhang et al., 2016).
  • Nowa metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania (R)-warfaryny i (S)-warfaryny z wykorzystaniem separacji chiralnej na fazie stacjonarnej opartej na glikopeptydzie...: W artykule opisano metodę wykorzystującą chiralną kolumnę HPLC 6513 3826 V2 do rozróżniania enancjomerów warfaryny, pokazując jej krytyczną rolę w terapeutycznym monitorowaniu leków i farmakologii klinicznej, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności leczenia (Malakova et al., 2009).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Enantioselective determination of doxazosin in human plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry using ovomucoid chiral stationary phase
Liu, Ke, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878 (26), 2415-2420 (2010)
Quantitative determination of ondansetron in human plasma by enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Liu, Ke, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 864 (1-2), 129-136 (2008)
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)