Kluczowe dokumenty
567272-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
powierzchnia
100 m2/g
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Opakowanie
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)