581374-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonim(y):
Ascentis RP18 HPLC Guard Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
zakres etykietowania
25% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 3 mm
powierzchnia
450 m2/g
zanieczyszczenia
5 ppm metals
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Przypis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)