1.08389
Toluene
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
Toluol, metylobenzen
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA 1613
Poziom jakości
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 4 °C
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine