Merck
179418
Sigma-Aldrich
Toluene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39011102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.5%
Zastosowanie:
microbiology
bp:
110-111 °C (lit.)
ciśnienie pary:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.030% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0010%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
microbiology
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Toluene, a flammable liquid with a pungent odor, is widely employed as organic solvent. It is widely used as a precursor for synthesizing benzene and as a solvent in the paint industry. It has been reported to be a biotoxic solvent (toxic to many microorganisms at 0.1%v/v concentrations). Its anaerobic biodegradation to CO2, by the denitrifying bacterium Thauera arornatica has been reported. It forms a syndiotactic polystyrene-toluene molecular compound. Crystal structure of this molecular compound has been investigated by X-ray diffraction studies.
Zastosowanie
Toluene has been employed as an solvent for the asymmetric synthesis of propargylic alcohols via addition reaction of terminal alkynes with various aldehydes in the presence of an optically active reagent, N-methylephedrine. It may be used in the preparation of amine-capped gold nanocrystals. Toluene undergoes alkylation in the presence of modified ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5-class zeolite catalysts to form p-xylene with high selectivity. When doped on graphene, it acts as an electron donor leading to alteration in graphene electrical properties.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of hydrophobic, organically-soluble gold nanocrystals functionalized with primary amines.
Leff DV, et al.
Langmuir, 12(20), 4723-4730 (1996)
Facile enantioselective synthesis of propargylic alcohols by direct addition of terminal alkynes to aldehydes.
Frantz DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1806-1807 (2000)
Toluene.
von Burg R.
Journal of Applied Toxicology, 13(6), 441-446 (1993)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)