Merck
676756
Sigma-Aldrich
Toluene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
110-111 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
toxicology assay: suitable
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
glacial acetic acid: miscible(lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Toluen, znany również jako metylobenzen, jest łatwopalną cieczą o ostrym zapachu. Jest składnikiem ropy naftowej. Toluen jest szeroko stosowany jako prekursor do syntezy benzenu, dodatek do benzyny oraz jako rozpuszczalnik w przemyśle farbiarskim. Zbadano jego skutki toksykologiczne. Opisano alkilowanie toluenu do p-ksylenu z wysoką selektywnością przy użyciu zmodyfikowanych katalizatorów zeolitowych ZSM (Zeolite Socony Mobil) klasy 5. Właściwości elektryczne grafenu można zmieniać poprzez domieszkowanie go toluenem, który służy jako donor elektronów. Zbadano temperaturowo programowane uwodornienie (TPH) toluenu w fazie gazowej w obecności katalizatorów metalicznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Temperature programmed hydrogenation of toluene.
Slioor RI, et al.
Catalysis Letters, 121(1-2), 24-32 (2008)
Toluene.
von Burg R.
Journal of Applied Toxicology, 13(6), 441-446 (1993)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Marina Shalaeva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4870-4879 (2013-05-29)
This study demonstrates that ΔlogP(oct-tol) (difference between logP(octanol) and logP(toluene)) describes compounds propensity to form intramolecular hydrogen bonds (IMHB) and may be considered a privileged molecular descriptor for use in drug discovery and for prediction of IMHB in drug candidates.