Merck
740837
Sigma-Aldrich
4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
110-115 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1