Merck
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
38-43 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
Klucz InChI
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
724637-1G4061825757742
724637-5G4061832244334