Merck
320552
Sigma-Aldrich
Toluene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
110-111 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Toluene can be used as a solvent:
  • To synthesize azines from alcohols and hydrazine hydrate.
  • In the lipase-catalyzed synthesis of epoxy-functionalized polyesters via polycondensation.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marina Shalaeva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4870-4879 (2013-05-29)
This study demonstrates that ΔlogP(oct-tol) (difference between logP(octanol) and logP(toluene)) describes compounds propensity to form intramolecular hydrogen bonds (IMHB) and may be considered a privileged molecular descriptor for use in drug discovery and for prediction of IMHB in drug candidates.
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 9-15 (2013-03-19)
For the first time, a novel one-step sample preparation method that combines microwave assisted extraction and solvent bar microextraction (MAE-SBME) with analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), was developed for the fast and efficient determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Christopher M Filley et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 63(1), 1-12 (2004-01-30)
In recent decades the organic solvent toluene (methylbenzene) has emerged as one of the best-studied neurotoxins. Long-term and intense exposure to toluene vapors in humans who abuse spray paint and related substances has led to the recognition that toluene has
Murat Yücel et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 32(5), 910-926 (2008-05-06)
Organic solvent abuse is associated with increased risk for serious medical, neurological, and neuropsychological impairments. While animal research suggests that exposure to organic solvents (especially toluene) may be neurotoxic, much less is known about the consequences of long-term exposure in
Perrine Hoet et al.
Critical reviews in toxicology, 38(2), 127-170 (2008-02-09)
Noise is the most common preventable cause of irreversible sensorineural hearing loss. During recent years, the results of experimental and human investigations have raised the level of concern about the potential ototoxicity of chemical agents and their interaction with noise.