Kluczowe dokumenty
CRM48620
Supelco
Toluene solution
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Synonim(y):
Toluene solution
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
[Advance on biological monitoring of occupational exposure to toluene].
Hong-xia Chen et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 28(8), 613-615 (2010-12-04)
Luis Cuauhtémoc Haro-García et al.
Revista medica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 46(6), 643-650 (2009-03-07)
Despite, the idea promoted to study occupational exposure to benzene and its mixture with toluene and xylene (BTX) because it appears to determine its toxicity and probably the production of additive effects, it persists interest to recognizing its hematological and
John H Hannigan et al.
Systems biology in reproductive medicine, 56(2), 184-200 (2010-04-10)
Toluene is an organic solvent that is widely used by industry and is ubiquitous in our environment. As a result, exposure to solvents like toluene in work-related settings (i.e., relatively constant, low-level exposures) or through inhalant abuse (i.e., relatively intermittent
Tin-Tin Win-Shwe et al.
Toxicology letters, 198(2), 93-99 (2010-07-06)
Chemical susceptibility is triggered by a large range of chemicals present both indoors and outdoors including pesticides, cleaning products, perfumes, scented products and cigarette smoke. Health risk after chemical exposure depends on age, sex, genetic factors, socioeconomic status, nutritional status
Andreas Seidler et al.
Occupational and environmental medicine, 71(4), 259-265 (2014-02-04)
To evaluate the association between dinitrotoluene (DNT) exposure and renal cancer in a case-cohort study. This case-cohort study was conducted among men born between 1920 and 1974 (n=16 441) who were gainfully employed between 1953 and 1990 in one of
Protokoły
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60
Zobacz wszystko