Merck
650579
Sigma-Aldrich
Toluene
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39011102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0001%
pozostałości halogenowane
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
tw
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 284 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 325 nm Amax: 0.02
λ: 350 nm Amax: 0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Inne uwagi
Pesticide Residue Analysis (as Heptachlor Epoxide) <10 ng/L
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling.
Zhang Z and Huang R.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)
Structural study on syndiotactic polystyrene: 2. Crystal structure of molecular compound with toluene.
Chatani Y, et al.
Polymer, 34(8), 1620-1620 (1993)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases