Merck
32249-M
Sigma-Aldrich
Toluene
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39011102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.7% (GC)
Zastosowanie:
microbiology
bp:
110-111 °C (lit.)
ciśnienie pary:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
zanieczyszczenia
≤0.0001% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% free alkali (as NaOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% S-compounds (as S)
≤0.02% water (Karl Fischer)
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496-1.498
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
Zastosowanie
microbiology
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Toluene, a benzene analog, is widely employed as an organic solvent. Its anaerobic biodegradation to CO2, by the denitrifying bacterium Thauera arornatica has been reported. It forms syndiotactic polystyrene-toluene molecular compound. Crystal structure of this molecular compound has been investigated by X-ray diffraction studies.
Zastosowanie
Toluene may be used as a solvent for the preparation of 4-arm polylactide-based (PLA) star oligomer. It was used for the activation of glass slides, for in vitro test system for allergy diagnosis.
Inne uwagi
Pertains only in Germany: unversteuert
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara I Fall et al.
Analytical chemistry, 75(3), 556-562 (2003-02-15)
The described in vitro test system for allergy diagnosis is based on microscope glass slides activated with (3-glycidyloxypropyl)trimethoxysilane. Allergen solutions are immobilized as small droplets (approximately 10 nL) on the activated glass slides with a piezoelectric arrayer. In contrast to
T Biegert et al.
European journal of biochemistry, 238(3), 661-668 (1996-06-15)
Toluene is degraded anoxically to CO2 by the denitrifying bacterium Thauera aromatica. Toluene first becomes oxidized to benzoyl-CoA by O2-independent reactions. Benzoyl-CoA is then reduced to non-aromatic products by benzoyl-CoA reductase. We set out to study the reactions employed for