Merck
52596
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
suitable for GC/MS, ≥99.9% (GC)
Synonim(y):
Methyl 2,2-dimethylpropionate, Methyl trimethylacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1744141
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
bp:
101 °C (lit.)
Poziom jakości
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
metody
GC/MS: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.390 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
-70 °C
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
Klucz InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl pivalate is a methyl ester derived from pivalic acid and methanol. It finds use as a solvent and an agent for transesterification reactions. It has gained attention for its positive environmental attributes. It exhibits a significantly lower ozone-forming potential compared to widely used oxygenated solvents like n-butyl ethanoate and butanol, as measured by a maximum incremental reactivity scale.
Zastosowanie
Methyl pivalate can be used as a solvent for preparing the ISTD solution, diluting allergen standards, and aiding in the extraction of the sample components during the GC-MS analysis process.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)