Key Documents
47302
Supelco
Polar Column Test Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 2 mL
stężenie
500 μg/mL each component in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    2,6-Dimethylaniline
    2,6-Dimethylphenol
    Eicosane
    Heptadecane
    Hexadecane
    Octadecane
    1-Octanol
    2-Octanone
    Pentadecane
    Zobacz wszystko (9)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)