Merck
41458
Sigma-Aldrich
Rebaudioside E
≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Rebaudioside E, Kaur-16-en-18-oic acid, 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester, (4α)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H70O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
967.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
powder
solid
kolor
white to off-white
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O[C@]32C[C@]4([C@H]([C@]5([C@@H]([C@](CCC5)(C)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)O)O)CO)CC4)C)CC3)CC2=C
InChI
1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-34(30(55)26(51)20(14-47)62-38)64-36-32(57)28(53)24(49)18(12-45)60-36)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(31(56)27(52)21(15-48)63-39)65-37-33(58)29(54)25(50)19(13-46)61-37/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32-,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
Klucz InChI
RLLCWNUIHGPAJY-SFUUMPFESA-N
Opis ogólny
Rebaudiozyd E został wyizolowany z liści Stevia rebaudiana. Glikozydy stewiolowe są zazwyczaj 200-350 razy słodsze niż sacharoza, dlatego Rebaudiozyd E (słodzik stewii) może być potencjalnie stosowany w produkcji produktów niskokalorycznych i bezkalorycznych.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Polisacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sidd Purkayastha et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 72(3), 646-657 (2015-05-25)
The hydrolysis of the steviol glycosides rebaudioside (Reb) A and E, as well as steviolbioside (a metabolic intermediate) to steviol was evaluated in vitro using human fecal homogenates from healthy Caucasian and Asian donors. Incubation of each of the Rebs