Merck
PHL85768
Rebaudioside I
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H80O28
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1129.15
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
C=C1[C@@]2(O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6(C1)CC[C@]7([H])[C@@](C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[
Opis ogólny
Componentof stevia.
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
  • Strukturalny wgląd w mechanizm katalityczny roślinnej glikozylotransferazy diterpenowej SrUGT76G1...: Badanie to zapewnia szczegółowy wgląd strukturalny w mechanizmy katalityczne SrUGT76G1, kluczowego enzymu zaangażowanego w biosyntezę Rebaudiozydu I. Ten glikozyd stewiolowy o wysokiej czystości jest niezbędny do zastosowań badawczych w opracowywaniu naturalnych substancji słodzących i standardów analitycznych, oferując cenne dane do badań nad glikozydami farmaceutycznymi i bezkalorycznymi środkami słodzącymi (Liu et al., 2020).
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)