Kluczowe dokumenty
1.02695
Supelco
Benzyl alcohol
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
878307
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
202-859-9
NACRES:
NA.03
Próba:
≥99.5% (GC)
metody:
GC-HS: suitable
bp:
203-205 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
agency
according to Ph. Eur.
according to USP
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
435 °C
817 °F
metody
GC-HS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 101 °C
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SupraSolv® high-purity solvents for headspace-gas chromatography (HS-GC) are developed specially for the analysis of residual solvents (RS) in active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
Zastosowanie
Solvent for HS-GC analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph. Eur. And USP.
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.002 meq/g
Water: ≤ 0.1 %
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to anisole is ≤ 10 µg/g.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide are not detected.
Inne uwagi
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informacje prawne
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5