8.22259
Benzyl alcohol
for synthesis
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
435 °C (DIN 51794)
817 °F
siła działania
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 101 °C (DIN 51758)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Heterojunction photocatalysts for hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation: Wang et al. developed phosphotungstic acid clusters on Znln2S4 nanoflowers, demonstrating their efficiency as molecular-scale S-scheme heterojunctions for simultaneous hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation, indicating a promising application in renewable energy and organic synthesis technologies (Wang et al., 2024).
- Photoelectrocatalytic alcohol oxidation: Gong et al. enhanced the performance of a BiVO(4) photoanode in bicarbonate electrolyte for efficient photoelectrocatalytic oxidation of alcohols including benzyl alcohol, showing potential for clean energy production and organic pollutant degradation (Gong et al., 2024).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.046
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758