Kluczowe dokumenty
1.00981
Benzyl alcohol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Phenylcarbinol, Benzenemethanol
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
opakowanie
pkg of 190 L stainless steel drum (1009816190)
pkg of 2.5 L glass bottle (1009812500)
pkg of 25 L stainless steel drum (1009816025)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.