Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
1.09626
Supelco
Benzyl alcohol
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
878307
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
Numer indeksu EC:
202-859-9
NACRES:
NB.21
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
435 °C (DIN 51794)
817 °F
siła działania
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
liczba nadtlenkowa
≤5
temp. przejścia
flash point 101 °C (DIN 51758)
rozpuszczalność
40 g/L
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE®
Komentarz do analizy
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 10 HazenAcidity≤ 0.001 meq/gAlkalinity≤ 0.002 meq/gBenzaldehyde (GC)≤ 0.1 %Halogen compounds,halides (as Cl)≤ 0.001 %Peroxide value≤ 5Sulfated ash≤ 0.005 %Water≤ 0.1 %Al (Aluminium)≤ 0.00005 %B (Boron)≤ 0.000002 %Ba (Barium)≤ 0.00001 %Ca (Calcium)≤ 0.00005 %Cd (Cadmium)≤ 0.000005 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.00001 %Mg (Magnesium)≤ 0.00001 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.00001 %Sn (Tin)≤ 0.00001 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4