Merck
108006
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
878307
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39023110
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
203-205 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 33 g/L at 20 °C
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl alcohol, an aromatic alcohol, is widely used in cosmetics and hair dyes. It undergoes oxidation in the absence of solvent catalyzed by Pd catalysts supported on TiO2 functionalized with various amounts of 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES).
Zastosowanie
Benzyl alcohol may be used in the preparation of benzoic acid, via oxidation.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Surface functionalized TiO2 supported Pd catalysts for solvent-free selective oxidation of benzyl alcohol.
Weerachawanasak P, et al.
Catalysis Today, 250, 218-225 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 122-122 (1994)
C L Froebe et al.
Dermatologica, 181(4), 277-283 (1990-01-01)
The relationship between the in vivo irritation potential of sodium lauryl sulfate (SLS) and linear alkyl benzene sulfonate (LAS) and the ability of these two surfactants to remove lipid from the stratum corneum (SC) in vitro were investigated. Either surfactant
Béatrice Hechler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(1), 232-243 (2005-03-29)
Our aim was to determine whether the newly described P2X1 antagonist NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt] could selectively antagonize the platelet P2X1 receptor and how it affected platelet function. NF449 inhibited alpha,beta-methyleneadenosine 5'-triphosphate-induced shape change (IC50 = 83 +/- 13
A P De Leenheer et al.
Clinical chemistry, 31(1), 142-146 (1985-01-01)
For this sensitive RIA for 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D, we used antibodies to 1 alpha,25-dihydroxycholecalciferol-3-hemisuccinate conjugated to bovine serum albumin, raised in rabbits. These antibodies show a high affinity for 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D3 but cross react with other vitamin D metabolites