Kluczowe dokumenty
W526606
(±)-Camphor
≥95.5%
Synonim(y):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
4 mmHg ( 70 °C)
Próba
≥95.5%
granice wybuchowości
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
camphor
Organoleptyczne
camphoraceous
ciąg SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Klucz InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?