Merck
764361
Sigma-Aldrich
Methyl 5-norbornene-2-carboxylate
mixture of endo and exo, predominantly endo, 95%
Synonim(y):
5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(10)8-5-6-2-3-7(8)4-6/h2-3,6-8H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8?/m0/s1
Klucz InChI
RMAZRAQKPTXZNL-KJFJCRTCSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1