Merck
151467
Sigma-Aldrich
5-Ethylidene-2-norbornene
contains 100-700 ppm BHT as inhibitor, mixture of endo and exo, 99%
Synonim(y):
2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidenenorbornene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
100-700 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
~6.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
tw
146 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C1/C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2+/t7-,9-/m0/s1
Klucz InChI
OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Zastosowanie
5-Ethylidene-2-norbornene was used as self-healing agent for polymeric composites.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Liver,Testes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
83.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fabio Camerini et al.
Environmental science and pollution research international, 20(7), 4881-4885 (2013-01-12)
A method to measure the emissive concentration of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB), a reactive compound used in industrial synthesis of terpolymers, has been developed. The starting points for the development of the presented method are European and Italian reference methods for the
Lee JK, et al.
Macromolecular Research, 12(5), 2004-2004 (2004)
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 17(4), 197-210 (1997-07-01)
5-Ethylidene-2-norbornene (ENB) is an industrial chemical whose physical properties indicate a likelihood for vapor exposure to humans. The potential for target organ or cumulative toxicity was investigated in rats exposed for 6 h per day for 9 days over an
5-Ethylidene-2-norbornene.
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 19(4), 291-294 (1999-08-10)
Carolyn Lee et al.
Chemosphere, 56(3), 285-297 (2004-06-03)
Several predictive models were used to assess aquatic exposure, persistence (P) and potential for long-range transport (LRT) of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB). Such estimations are components of the assessment process for persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) substances, which are also referred to