Merck
472069
Sigma-Aldrich
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4C6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
Formularz
solid
mp
142-144 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-2-18-15(17)13-5-3-11(4-6-13)12-7-9-14(16)10-8-12/h3-10,16H,2H2,1H3
Klucz InChI
FYXQIMAAEMCZLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)