Merck
NIST143D
Cystine
NIST® SRM® 143d
Synonim(y):
L-Cystine, (R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Wzór liniowy:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Beilstein:
1728094
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w walidacji procedur mikrochemicznych do oznaczania węgla, wodoru, azotu i siarki w materii organicznej. SRM 143d to czysta krystaliczna cystyna dostarczana w jednostkach o masie 2 g. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 143D_cert
SRM 143D_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), wodór (H), azot (N), tlen (O), siarka (S), cystyna (C6H12N2O4S2)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)